missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Piperidinopyridin-2-carbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-3175956
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10662675

Marke: Thermo Scientific Maybridge CC38101CB

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 868755-50-4
Summenformel C11H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.25
MDL-Nummer MFCD08435860
InChI-Schlüssel ZBNWTBPSTOBOGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-piperidinopyridine-2-carboxylic acid, 6-piperidin-1-yl picolinic acid, 6-piperidin-1-yl pyridine-2-carboxylic acid, 1-6-carboxypyridin-2-yl piperidine, 6-piperidylpyridine-2-carboxylic acid, 2-carboxy-6-piperidin-1-yl pyridine, 2-pyridinecarboxylicacid, 6-1-piperidinyl
PubChem CID 18524421
SMILES OC(=O)C1=NC(=CC=C1)N1CCCCC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 6-Piperidinopyridine-2-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 6-Piperidin-1-ylpyridin-2-Carbonsäure
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt