Learn More
(6-Pyrrolidin-1-ylpyrid-2 -yl)Methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10587084
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10587084 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10285744 1 g Amber Glass Bottle -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10587084 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC38009CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 868755-48-0
Summenformel C10H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 178.235
MDL-Nummer MFCD09702357
InChI-Schlüssel INCLVFBQYYTJLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-pyrrolidin-1-ylpyrid-2-yl methanol, 6-pyrrolidin-1-yl pyridin-2-yl methanol, 2-pyridinemethanol,6-1-pyrrolidinyl, 6-pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl methanol, 6-pyrrolidinyl-2-pyridyl methan-1-ol, 1-2-hydroxymethyl pyridin-2-yl pyrrolidine, 2-hydroxymethyl-6-pyrrolidin-1-yl pyridine
PubChem CID 24229483
IUPAC-Name (6-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)Methanol
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=CC(=N2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (6-Pyrrolidin-1-ylpyrid-2-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 97%