Learn More
6-Pyrrolidin-1-Ylpyridin-2-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10119302
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10119302 1 g 1 Gramm
10685155 250 mg 250 Milligramm
10245314 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10119302 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC38004DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 230618-24-3
Summenformel C10H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 176.22
MDL-Nummer MFCD08435859
InChI-Schlüssel SZOZYXCTOMKVTL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10821162
IUPAC-Name 6-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-Carbaldehyd
SMILES O=CC1=NC(=CC=C1)N1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 6-pyrrolidin-1-yl picolinaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-2-carbaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl-picolinaldehyde, 6-pyrrolidinylpyridine-2-carbaldehyde, 6-1-pyrrolidinyl-2-pyridinecarboxaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,6-1-pyrrolidinyl, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-1-pyrrolidinyl
Formelmasse 176.22
Reinheit (%) 97%