Learn More
6-Chinolinol, TRC
Artikelnummer. 30410710
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30410710 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30410710 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCQ740000100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Quinolinol
CAS 580-16-5
Summenformel C9H7NO
Menge 100 g
Synonym 1H-1,6-Epoxyquinoline, 6-Hydroxyquinoline, NSC 26343
InChI-Formel InChI=1S/C9H7NO/c11-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-10-9/h1-6,11H
SMILES Oc1ccc2ncccc2c1
IUPAC-Name Chinolin-6-ol
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
Formelmasse 145.0528