Learn More
6-Chinolinylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10463403
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10463403 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10357192 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10463403 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC04509CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 100516-88-9
Summenformel C10H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 159.188
MDL-Nummer MFCD03789621
InChI-Schlüssel YQEJIIUSNDZIGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-quinolinylmethanol, 6-quinolinemethanol, 6-hydroxymethylquinoline, quinolin-6-yl methanol, 6-quinolylmethanol, pubchem12427, quinolin-6-yl-methanol, 6-hydroxymethyl quinoline, 6-hydroxymethyl-quinoline
PubChem CID 1514385
IUPAC-Name Chinolin-6-ylmethanol
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)CO)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Quinolinylmethanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 97%