Learn More
6-Chinoxalinamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10366464
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10366464 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10354322 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10366464 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC11714EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 6298-37-9
Summenformel C8H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 145.17
MDL-Nummer MFCD00462821
InChI-Schlüssel MSGRFBKVMUKEGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminoquinoxaline, 6-quinoxalinamine, 6-quinoxalinylamine, quinoxalin-6-ylamine, quinoxaline-6-ylamine, 6-chinoxalinamin, 6-amino-quinoxaline, pubchem15453, quinoxalin, 6-amino
PubChem CID 237859
IUPAC-Name Chinoxalin-6-amin
SMILES NC1=CC=C2N=CC=NC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Quinoxalinamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) 97%