Learn More
6-Chinoxalincarbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Quinoxalinecarboxylic Acid |
| CAS | 6925-00-4 |
| Summenformel | C9H6N2O2 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Quinoxaline-6-carboxylic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H6N2O2/c12-9(13)6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc2nccnc2c1 |
| IUPAC-Name | Chinoxalin-6-carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 174.16 |
| Formelmasse | 174.0429 |