Learn More
6-Chinoxalincarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30422656
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30422656 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30422656 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCQ7652601G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Quinoxalinecarboxylic Acid
CAS 6925-00-4
Summenformel C9H6N2O2
Menge 1 g
Synonym Quinoxaline-6-carboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H6N2O2/c12-9(13)6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1ccc2nccnc2c1
IUPAC-Name Chinoxalin-6-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 174.16
Formelmasse 174.0429