Learn More
(6'R)-b, ε-Karotin, TRC
Artikelnummer. 17947934
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17947934 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17947934 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1842200.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alpha-Carotene
CAS 7488-99-5
Summenformel C40 H56
Menge 0.5 mg
Synonym (6'R)-b,Epsilon-Carotene;β,ε-Carotene, (6'R)-, α-Carotene (natural) (8CI), (6'R)-β,ε-Carotene, (+)-α-Carotene, (6'R)-α-Carotene, all-trans-α-Carotene, α-Carotene
InChI-Formel InChI=1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-23,25-28,37H,15-16,24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+/t37-/m0/s1
SMILES C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C)\C=C\C=C(/C)\C=C\[C@H]2C(=CCCC2(C)C)C
IUPAC-Name 1,3,3-Trimethyl-2-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-3,7,12,16-Tetramethyl-18-[(1R)-2,6,6-Trimethylcyclohex-2-en-1-yl]Octadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-Nonaenyl]Cyclohexen
Molekulargewicht (g/mol) 536.873
Formelmasse 536.438