missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress 6-ROX

Artikelnummer. 16401168
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16401168 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16401168 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYD0053

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress 6-ROX is a fluorescent oligonucleotide marker, acts as an acceptor molecule coupled to 5-FAM as the donor in FRET imaging.

Spezifikation

Menge 5 mg
Produkttyp Dye Reagents
Molekulargewicht 534.6 g/mol
Löslichkeit DMSO : 25 mg/mL (46.76 mM; Need ultrasonic)
Inhalt und Lagerung 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Versandbedingung Room temperature
Ziel HBV
CAS 194785-18-7
Synonym 6-Carboxy-X-rhodamine
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.