Learn More
Invitrogen™ 6-ROX (6-Carboxy-X-Rhodamine), single isomer
Artikelnummer. 11520156
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11520156
Marke: Invitrogen™ C6156
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
6-ROX (6-Carboxy-X-Rhodamin), Einzelisomer
Die Erregungs- und Emissionsspektren von Carboxyrhodamin 6G (CR 6G) liegen zwischen denen von Fluorescein und Tetramethylrhodamin. Mit Absorptionsspitzen bei 525 nm sind die Konjugate von Carboxyrhodamin 6G hervorragend mit der 514 nm-Spektrallinie des Argon-Ionen-Lasers kompatibel. Mit dem aminreaktiven 6-CR 6G, SE kann dieses Fluorophor an Biomoleküle von Interesse, einschließlich aminmodifizierter Oligonukleotide, angebracht werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 mg
Produkttyp 6-ROX
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Chemische Reaktivität Amin
Versandbedingung Raumtemperatur
Reaktiver Teil Carbonsäure
Marker oder Farbstoff ROX
Markertyp Klassische Farbstoffe
Emission 525
Anregung 514