missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ 6-TAMRA, SE (6-Carboxytetramethylrhodamine, Succinimidyl Ester), single isomer

Artikelnummer. 11570146
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11570146 5 mg 5 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 11570146

Marke: Invitrogen™ C6123

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

6-TAMRA (SE) (6-Carboxytetramethylrhodamin, Succinimidylester), Einzelisomer

Isomeres 6-TAMRA (SE) ist eine aminreaktive Form von Tetramethylrhodamin. Die Einzel-Isomer-Präparate von TAMRA sind für hochauflösende Verfahren wie DNA-Sequenzierung und Kapillarelektrophorese von höchster Bedeutung. 6-TamRA ist eines der traditionellen Fluorophore, die für die automatisierte DNA-Sequenzierung verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 5 mg
Produkttyp 6-TAMRA SE
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Chemische Reaktivität Amin
Versandbedingung Raumtemperatur
Reaktiver Teil Aktiv-Ester, Succinimidylester
Marker oder Farbstoff TAMRA™ Isomere, TMR (Tetramethylrhodamin)
Markertyp Klassische Farbstoffe

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.