Learn More
6-(Tetrahydropyran-4 -yloxy)nicotinaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10515184
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10515184 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10246333 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10515184 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC58304CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 910036-95-2
Summenformel C11H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 207.23
MDL-Nummer MFCD09817493
InChI-Schlüssel ZQQOWSDTLFHTAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-tetrahydropyran-4-yloxy nicotinaldehyde, 6-oxan-4-yloxy pyridine-3-carbaldehyde, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy pyridine-3-carboxaldehyde, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy nicotinaldehyde, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy nicotinaldehyde, 6-oxan-4-yl oxy pyridine-3-carbaldehyde, 6-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-3-carbaldehyde
PubChem CID 24229577
IUPAC-Name 6-(Oxan-4-yloxy)pyridin-3-Carbaldehyd
SMILES O=CC1=CN=C(OC2CCOCC2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 207.23
Reinheit (%) 97%