Learn More
[6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-3-yl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | [6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-3-yl]methanol |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 209.24 |
| Reinheit (%) | 97% |