Learn More
6-Thien-2-ylnicotinsäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4391484
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10623245 250 mg 250 Milligramm
10418643 1 g 1 Gramm
10326384 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10623245
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC54801CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 179408-54-9
Summenformel C10H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 205.23
MDL-Nummer MFCD06410384
InChI-Schlüssel QYGFXNUFKLRCRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-thien-2-ylnicotinic acid, 6-thiophen-2-yl nicotinic acid, 6-2-thienyl nicotinic acid, 6-thiophen-2-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-2-thienyl pyridine-3-carboxylic acid, acmc-209efk, 6-thien-2ylnicotinic acid, 6-thiophen-2-yl-nicotinic acid, 6-thiophen-2-ylnicotinic acid, 2-thien-2-yl-5-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 15411144
SMILES OC(=O)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Thien-2-ylnicotinic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
IUPAC-Name 6-Thiophen-2-ylpyridin-3-Carbonsäure
Formelmasse 205.24
Reinheit (%) 97%