Learn More
6-Thioguanine, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18792784
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18792784
Marke: Tocris Bioscience 4061/50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Anticancer and immunosuppressive agent
Anticancer and immunosuppressive agent often used to treat immune disorders and leukemia. Displays cytotoxic and antineoplastic properties; disrupts cytosine methylation by DNA methyltransferases after incorporation into DNA. Selectively kills BRCA2-defective tumors in a xenograft model. Also facilitates proteasome-mediated degradation of DNA (cytosine-5)-methyltransferase 1 (DNMT1). Also inhibits SARS-CoV papain-like protease (PLpro; IC50 = 5 μM for PLpro deubiquitination activity).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Thioguanine
CAS 154-42-7
Summenformel C5H5N5S
MDL-Nummer MFCD00233553
Menge 50 mg
Synonym 6-thioguanine, thioguanine, tioguanine, 2-amino-6-mercaptopurine, 6-mercaptoguanine, tioguanin, tabloid, lanvis, 2-amino-6-purinethiol, 2-aminopurine-6-thiol
InChI-Schlüssel WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NC(=S)C2=C(N1)N=CN2
IUPAC-Name 2-Amino-6,7-dihydro-3H-purin-6-thion
Molekulargewicht (g/mol) 167.19
PubChem CID 2723601
ChEBI CHEBI:9555
Formelmasse 167.19
Reinheit (%) >99%