Learn More
6-Thioinosine, MedChemExpress
Beschreibung
6-Thioinosine (6TI) is a purine antimetabolite, acts as an anti-adipogenesis agent, downregulates mRNA levels of PPAR γ and C/EBPα, as well as PPAR γ target protein such as LPL, CD36, aP2, and LXRα.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Thioinosine |
| CAS | 574-25-4 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C10H12N4O4S |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 6TI 6-Mercaptopurine riboside |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 83.33 mg/mL (293.12 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | S=C1NC=NC2=C1N=CN2C3[C@@H]([C@@H]([C@@H](CO)O3)O)O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 284.29 |
| Mehr anzeigen |