Learn More
6-(Trifluormethyl)indol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383896
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11383896 250 mg 250 Milligramm
11373896 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383896 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17009.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13544-43-9 | C9H6F3N | 185.149 g/mol
6-(Trifluoromethyl)indole is used in pharmaceutical intermediates, liquid crystal intermediates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-(Trifluormethyl)indol wird in pharmazeutischen Zwischenprodukten sowie in Flüssigkristall-Zwischenprodukten verwendet
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13544-43-9
Summenformel C9H6F3N
Molekulargewicht (g/mol) 185.149
MDL-Nummer MFCD00272316
InChI-Schlüssel BPYBYPREOVLFED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-trifluoromethyl indole, 6-trifluoromethylindole, 6-trifluoromethyl-1h-indole, 1h-indole, 6-trifluoromethyl, pubchem1713, acmc-1bscm, intermediates-zcf02044, 6-trifluoromethyl-indole, ksc910g4n
PubChem CID 2777523
IUPAC-Name 6-(Trifluoromethyl)-1H-indol
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=CN2)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(Trifluoromethyl)indole
Schmelzpunkt 101°C to 105°C
Menge 250 mg
Beilstein 1242785
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 185.15
Reinheit (%) 97%