Learn More
6-Trifluormethylnicotinsäure, TRC
Artikelnummer. 30457226
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457226 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457226 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7906502.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Trifluoromethyl Nicotinic Acid
CAS 231291-22-8
Summenformel C7H4F3NO2
Menge 2.5 g
Synonym 2-Trifluoromethyl-5-pyridinecarboxylic Acid, 6-Trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-2-1-4(3-11-5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1ccc(nc1)C(F)(F)F
IUPAC-Name 6-(Trifluormethyl)Pyridin-3-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 191.11
Formelmasse 191.0194