Learn More
6-(Trifluormethyl)pyridin-2-Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7054739
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15438146
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63138.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 131747-42-7 | C7H4F3NO2 | 191.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131747-42-7
Summenformel C7H4F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 191.11
MDL-Nummer MFCD02180819
InChI-Schlüssel OKBHXGBLXDNJJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-trifluoromethyl picolinic acid, 6-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-6-pyridinecarboxylic acid, 6-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylicacid, 6-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid, pubchem15170, 2-trifluoromethyl-6-pyridinecarboxylicacid, acmc-1ca7g
PubChem CID 14761453
IUPAC-Name 6-(Trifluormethyl)Pyridin-2-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=NC(=CC=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 154°C to 158°C
Farbe Weiß
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 191.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest