Learn More
6-(Trifluormethyl)pyridin-3-Sulfonylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10494379
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10494379 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10494379 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00261DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride
CAS 959996-58-8
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H3ClF3NO2S
Menge 1 g
Synonym 6-trifluoromethyl pyridine-3-sulfonyl chloride, 6-trifluoromethyl-3-pyridinesulfonyl chloride, 3-pyridinesulfonylchloride,6-trifluoromethyl, chloro 6-trifluoromethyl 3-pyridyl sulfone, 3-pyridinesulfonyl chloride, 6-trifluoromethyl
InChI-Schlüssel NSGLNIQAWVNZFB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC=C1S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
IUPAC-Name 6-(trifluormethyl)-pyridin-3-sulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 245.6
PubChem CID 45594311
Formelmasse 245.6
Reinheit (%) 97%