Learn More
6-Ureidomethyl-5,6-Dihydromorphanthridin, TRC
Artikelnummer. 30453627
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30453627 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30453627 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCU8235001MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Ureidomethyl-5,6-dihydromorphanthridine
CAS 1076199-50-2
Summenformel C16H17N3O
Menge 1 mg
Synonym Epinastine Impurity 37
InChI-Formel InChI=1S/C16H17N3O/c17-16(20)18-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)19-15/h1-8,15,19H,9-10H2,(H3,17,18,20)
SMILES NC(=O)NCC1Nc2ccccc2Cc3ccccc13
IUPAC-Name 6,11-Dihydro-5H-benzo[c][1]benzazepin-6-ylmethylharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 267.33
Formelmasse 267.1372