Learn More
Thermo Scientific™ 6 x 50 ml Fixed Angle HIGHConic™ Rotors mit Abdeckung
Artikelnummer. 10658441 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
6 x 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
10658441 6 x 50 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10658441 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75007588
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Verbessern Sie die Pelletierung, und verkürzen Sie die Verarbeitungszeiten in konischen Zellkulturröhrchen mit einer einzigartigen 45°-Bauweise mit Hilfe des Thermo Scientific™ 6 x 50 ml Fixed Angle Highconic™ Rotors.
Verbessern Sie die Pelletierung, und verkürzen Sie die Verarbeitungszeiten in konischen Zellkulturröhrchen mit einer einzigartigen 45°-Bauweise mit Hilfe des Thermo Scientific™ 6 x 50 ml Fixed Angle Highconic™ Rotors, der eine Kapazität von sechs Plätzen aufweist. Rotorprobentrennung am Röhrchenboden statt an den Wänden für kompakte Pellets und klare Überstände.
Spezifikationen:
  • Max. Kapazität: 6 x 50 ml
  • Max. Geschwindigkeit/RZB: 8.500 U/min/10.015 x g
Bestellinformationen:
Der Rotor kann mithilfe von Zubehöradaptern (separat erhältlich) Röhrchen von 1,5 bis 50 ml aufnehmen, einschließlich 15 und 50 ml Falcon™ Röhrchen.
Inhalt:
Rotor und Deckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 6 x 50 ml Fixed Angle HIGHConic Rotor mit Abdeckung
Typ Festwinkelrotor
Fassungsvermögen 6 x 50 ml
Max. RZB 10.015 × g
Max. Geschwindigkeit 8.500 U/min
Radius (metrisch) 12,4 cm
Max. Schlauchlänge 122 mm
Max. Röhrchendurchmesser 29 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Primo und Primo
Winkel Fest
Zertifizierung/Konformität Von CAMR™, HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert.
Biocontainment Ja