Learn More
Thermo Scientific™ 6 x 94 ml Festwinkelrotor-Paket
Artikelnummer. 10045611 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
6 x 94 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10045611
Marke: Thermo Scientific™ 75003334
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit dem Thermo Scientific™ 6 x 94 ml Festwinkelrotor verarbeiten Sie Proben bei 10.500/12.000 U/min.
  • Kapazität: 6 × 94 ml (0,5 l)
  • Max. Drehzahl/RZB: 10.500/12.000 U/min/12.450/16.260 × g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 6 x 94 ml-Festwinkelrotor
Typ Festwinkelrotor
Fassungsvermögen 6 x 94 ml
Max. RZB 12.450 x g (bei 208 V 16.260 x g)
Max. Geschwindigkeit 10.500 U/min (Modell für 208 V 12.000 U/min)
Max. Schlauchlänge 114 mm
Max. Röhrchendurchmesser 38 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Zentrifugen Sorvall Legend T Plus/RT Plus
Winkel 26°
Biocontainment Ja