Learn More
Ohaus™ 6 Zentrifugenröhrchen-Adapter, Frontier™ R-A12x5/14MS Rotoren
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
6 x 1.0 ml
6 x 1.8 ml
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Ermöglicht die Verwendung von Zentrifugenröhrchen, die kleiner sind als der im Rotorträger vorgesehene Platz
- Geeignet für den Einsatz in Frontier™ R-A12x5/14MS Rotoren
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 6 x 1.0 ml |
| Max. Röhrchendurchmesser | 12,6 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | R-A12x5/14MS Rotor |
| Beschreibung | Konisch |
| Anzahl Plätze | 1 |
| Anzahl pro Packung | 6 |