Learn More
Rephile™ 60 L Tank Level Sensor
Artikelnummer. 15439659 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Water Purification System
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15439659 Water Purification System 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15439659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00 €
    210.61 € / 1 Stück
    Sparen 33.39 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Disclaimer: These products are manufactured by Rephile. Rephile are not affiliated with or endorsed by Merck™.
60 L Tank Level Sensor. Comparable to FTPF05381. Reuse the float.
Disclaimer: These products are manufactured by Rephile. Rephile are not affiliated with or endorsed by Merck™.
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Zur Verwendung mit (Geräte) Water Purification System
Typ Level Sensor