Learn More
600 mOsm/kg Osmolalitätsstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16339221 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
12 x 5 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16339221 12 x 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16339221 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. REOSM600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00 €
    140.32 € / 60 Milliliter
    Sparen 39.68 €
    22% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird zur Kalibrierung, Steuerung oder Validierung von Osmometern verwendet
  • Hergestellt in Übereinstimmung mit den Richtlinien des Europäischen Arzneibuchs, des US-amerikanischen und des Chinesischen Arzneibuchs
  • Getestet nach ISO 17025-akkreditierter Testmethode
  • ISO 17025-Akkreditierung für die Kalibrierung von Laborwaagen
  • Gravimetrisch auf Gewichts-/Gewichtsbasis zubereitet.
Specifications
Verpackung Ampulle aus braunem Glas
Physikalische Form Flüssig
Verfahren Kalibrierung, Steuerung oder Validierung des Osmometers
Zur Verwendung mit (Geräte) Osmometer
Typ Osmolalitätsstandard
Menge 12 x 5 ml