Learn More
Mettler Toledo Online 60ML NIST/DIN Buffer pH 1.679 sachets 30x20mL
Marke:  Mettler Toledo Online 30667828
60ML NIST/DIN Buffer pH 1.679 sachets 30x20mL
Artikelnummer. 17555786
  • 143.00 € / 60 Milliliter
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 60ML NIST/DIN Buffer pH 1.679 sachets 30x20mL
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium tetraoxalate, dihydrate