Learn More
60S ribosomal protein L23 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18641912 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18641912 0.1 mL 0.10 Milliliter
18634372 0.02 mL 0.02 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18641912
Marke: Novus Biologicals NBP2924410.1ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
60S ribosomal protein L23 Polyclonal antibody specifically detects 60S ribosomal protein L23 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen 60S ribosomal protein L23
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:4000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gen-Alias MGC111167, MGC117346, MGC72008,60S ribosomal protein L17,60S ribosomal protein L23, ribosomal protein L17, ribosomal protein L23, rpL17
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-140 of human RPL23 (NP_000969.1). MSKRGRGGSSGAKFRISLGLPVGAVINCADNTGAKNLYIISVKGIKGRLNRLPAAGVGDMVMATVKKGKPELRKKVHPAVVIRQRKSYRRKDGVFLYFEDNAGVIVNNKGEMKGSAITGPVAKECADLWPRIASNAGSIA
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9349
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG