Learn More
Brady™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker der 6400 Serie
Artikelnummer. 10697865 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
100 m x 110 mm
70 m x 110 mm
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
10697865 70 m x 110 mm 1 BX
11559883 100 m x 110 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10697865 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 804778
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schwarzes Band für Brady™ BBP11 Drucker
Der Brady™ BBP11 Drucker ist ein kleiner und kompakter Desktop-Drucker, der qualitativ hochwertige Thermodruckverfahren zu niedrigen Kosten bietet. Der Drucker bietet eine hohe Leistung mit einer robusten und zuverlässigen Ausgabe mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 127 mm (5 Zoll) pro Sekunde. Er ist anwenderfreundlich und bietet schnelles Laden von Farbband und Medien. Der standardmäßige interne Ethernet-Anschluss ermöglicht eine einfache Integration in jede Anwendung.
  • Klein und kompakt, nur 101.6 mm (4 Zoll) breit
  • 300 dpi Druckauflösung
  • Breite Auswahl an bedruckbaren Materialien
  • Zuverlässig und langlebig
  • Viele Funktionen sind standardmäßig integriert, z. B. Ethernet (Netzwerk), dreifache Kommunikationsschnittstelle und doppelwandige Bauweise. Idealer Thermodrucker für Blut-, Gewebe- und Objektträgeretiketten in Krankenhäusern, im Gesundheitswesen und in medizinischen Labors.
Spezifikation
Produkttyp Farbband für Thermotransferdrucker
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11 Etikettendrucker
Länge (metrisch) 70 m
Breite (metrisch) 110 mm
Durchmesser (metrisch) Innendurchmesser 12,7 mm
Abmessungen (L x B) 70 m x 110 mm
Beschreibung Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 6400, schwarz
Bedruckbare Seiten Farbseite außen
Menge Je 1
Alternate Part Number R6400-110X70/O