Learn More
BD Biosciences™ 647 EdU Click Proliferation Kit (RUO)
Beschreibung
- Bietet ein Werkzeug für die Analyse der DNA-Synthese in zyklischen Zellen.
- Bei dieser Methode wird das analoge Thymidin-EdU (5-Ethynyl-2´-Deoxyuridin) durch Zellen, die durch die S-Phase (DNA-Synthese) des Zellzyklus voranschreiten, in die neu synthetisierte DNA integriert.
- EdU kann dann in festen und permeabilisierten Zellen mit einem fluorophor-markiertem Azid nachgewiesen werden.
- Die Reaktion des fluorophor-markierten Azids und der EdU erfolgt über eine kupferkatalysierte Klickreaktion zwischen dem Azidanteil des Fluorophors und dem Alkyne-Anteil der EdU.
- Bei Kofärbung mit einem DNA-Farbstoff wie 7-AAD, PI oder DAPI können Zellpopulationen durch Durchflusszytometrie in die G0/G1-Phasen (2N DNA-Gehalt, EdU-negativ), S-Phase (2N-4N DNA-Gehalt, EdU-positiv) oder G2/M-Phasen (4N DNA-Gehalt, EdU-negativ) segmentiert werden.
- Enthält Eterneon™ Red645 Azid, das vom roten Laser angeregt wird und ein Anregungsmaximum von 643 nm und ein Emissionsmaximum von 662 nm hat.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | EDU, Eterneon™ Rot 645 Azid, Pufferadditiv (10x), trocken und vor Licht geschützt bei -20 °C zu lagern. Saponin-basiertes Permeabilisierungs- und Waschreagenz (10x), Fixativ, Katalysator, DMSO, trocken bei 2 bis 8 °C oder Raumtemperatur zu l |
| Beschreibung | 50 Tests |
| Nachweisverfahren | Durchflusszytometrie, Fluorophor |
| Enthält | 10 mg EdU, 130 μL Eterneon™ Red 645 Azid (10 mM), 400 mg Pufferzusatz (10X), 50 ml Saponin-basiertes Permeabilisierungs- und Waschreagenz (10X), 5 ml Fixativ, 2 ml Katalysator, 5 ml DMSO. |
| Menge | 50 Tests |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 647 EdU Click Proliferation Kit
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde