Learn More
Tenak™ 65 mm Cryobox Dividers
Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Fläschchen mit 12 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 13 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 13,75 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 15 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 21 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 24 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 31 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 31,75 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 41 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 42,50 mm Außendurchmesser
Röhrchen-Array:
10 x 10 Zellen
3 x 3 Zellen
4 x 4 Zellen
5 x 5 Zellen
6 x 6 Zellen
8 x 8 Zellen
9 x 9 Zellen
Packungsgröße:
36 Stück
Beschreibung
- Für die Verwendung in Kryoboxen aus Karton
- Fasst Kryofläschchen
- Rasteraufteilung
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gittertrennwand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 100 und 130 mm hohe Kryoboxen |
| Aufnahmevermögen | Fläschchen mit 13 mm Außendurchmesser |
| Röhrchen-Array | 9 x 9 Zellen |
| Höhe (metrisch) | 65 mm |