Learn More
Tenak™ 65 mm Cryobox Dividers
Artikelnummer. 15250554 Alle ansehen TENAK Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Fläschchen mit 12 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 13 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 13,75 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 15 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 21 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 24 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 31 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 31,75 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 41 mm Außendurchmesser
Fläschchen mit 42,50 mm Außendurchmesser
Röhrchen-Array:
10 x 10 Zellen
3 x 3 Zellen
4 x 4 Zellen
5 x 5 Zellen
6 x 6 Zellen
8 x 8 Zellen
9 x 9 Zellen
Packungsgröße:
36 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Röhrchen-Array unitSize
15250554 Fläschchen mit 24 mm Außendurchmesser 5 x 5 Zellen 36 Stück
15240554 Fläschchen mit 31 mm Außendurchmesser 4 x 4 Zellen 36 Stück
15230554 Fläschchen mit 41 mm Außendurchmesser 3 x 3 Zellen 36 Stück
15250634 Fläschchen mit 21 mm Außendurchmesser 6 x 6 Zellen 36 Stück
15270634 Fläschchen mit 31,75 mm Außendurchmesser 4 x 4 Zellen 36 Stück
15280634 Fläschchen mit 42,50 mm Außendurchmesser 3 x 3 Zellen 36 Stück
15210454 Fläschchen mit 15 mm Außendurchmesser 8 x 8 Zellen 36 Stück
15220454 Fläschchen mit 13 mm Außendurchmesser 9 x 9 Zellen 36 Stück
15230454 Fläschchen mit 12 mm Außendurchmesser 10 x 10 Zellen 36 Stück
15280444 Fläschchen mit 13,75 mm Außendurchmesser 9 x 9 Zellen 36 Stück
10 options
Artikelnummer. 15250554
Marke: Tenak™ TE22149
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dividers for use with 100 and 130 mm high cryoboxes.
  • Für die Verwendung in Kryoboxen aus Karton
  • Fasst Kryofläschchen
  • Rasteraufteilung
Spezifikation
Typ Gittertrennwand
Zur Verwendung mit (Geräte) 100 und 130 mm hohe Kryoboxen
Aufnahmevermögen Fläschchen mit 24 mm Außendurchmesser
Röhrchen-Array 5 x 5 Zellen
Höhe (metrisch) 65 mm