Learn More
Tuttnauer 65-Liter-Tischautoklav
Artikelnummer. 17831087 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
3850EAP-D
3850EL-D
3850ELC-D
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
17831087 3850EL-D 1 Stück
17821077 3850ELC-D 1 Stück
17811087 3850EAP-D 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17831087 Lieferant Tuttnauer Lieferanten-Nr. 3850EL230D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18159.75 €
    15011.48 € / 1 Stück
    Sparen 3148.27 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der 65-Liter-Tischautoklav verfügt über ein modernes, mehrfarbiges Bedienfeld und eine Kammer aus Edelstahl 316L. Jedes Modell verfügt über eine Reihe optionaler Zusatzfunktionen, die für schnelle Kühlung, effiziente Trocknung, Sterilisation von Biogefahrenstoffen und Abfällen, Fo-Kontrolle und mehr konfiguriert werden können.
EL - D Line Modelle:
Tuttnauer Tischautoklaven für Labore sind Frontlader-Autoklaven, die mit Kammergrößen von 28 bis 160 Litern erhältlich sind. Die EL-Modelle verfügen über ein fortschrittliches, mehrfarbiges Bedienfeld und eine Kammer aus Edelstahl 316L. Tuttnauer Laborautoklaven wurden entwickelt, um eine hohe Qualität, wiederholbare Leistung und Nachvollziehbarkeit für ein breites Anwendungsspektrum in modernen Laboren zu gewährleisten.
  • Jedes Modell verfügt über eine Reihe optionaler Zusatzfunktionen, die für schnelle Kühlung, effiziente Trocknung, Sterilisation von Biogefahrenstoffen und Abfällen, Fo-Kontrolle und mehr konfiguriert werden können.
  • Tischautoklaven sind so konzipiert, dass sie Platz auf Ihrer Laborarbeitsfläche sparen.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 14,3 gal.
Kapazität (metrisch) 65 L
Tiefe (metrisch) Kammer 50 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Kammer 15,2 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 20 in.
Durchmesser (metrisch) Kammer 38 cm
Länge (angloamerikanisch) 30,6 in.
Länge (metrisch) 765 mm
Modell 3850EL-D
Produkttyp Tisch-Autoklav
Temperatur (angloamerikanisch) 221 bis 279 °F
Temperatur (metrisch) 105 bis 137 °C
Material Edelstahl 316L