Learn More
(6a,11b,16a,17a)-6,9-Difluor-11-hydroxy-16-methyl-17-(2-methyl-1-oxopropoxy)-3-oxo-androsta-1,4-dien-17-carbothiosäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (6alpha,11beta,16alpha,17alpha)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-16-methyl-17-(2-methyl-1-oxopropoxy)-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carbothioic Acid |
| CAS | 884332-14-3 |
| Summenformel | C25H32F2O5S |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C25H32F2O5S/c1-12(2)20(30)32-25(21(31)33)13(3)8-15-16-10-18(26)17-9-14(28)6-7-22(17,4)24(16,27)19(29)11-23(15,25)5/h6-7,9,12-13,15-16,18-19,29H,8,10-11H2,1-5H3,(H,31,33)/t13-,15+,16+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)C(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)S |
| IUPAC-Name | (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-Difluor-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-17-(2-methylpropanoyloxy)-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-carbothiosäure S-Säure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 482.58 |
| Formelmasse | 482.1939 |