Learn More
(6Alpha,9Beta,11Beta,16Alpha)-9,11-Epoxid-6-Fluoro-21-Hydroxy-16,17-[(1-Methylethyliden)Bis(Oxy)]Pregna-1,4-Dien-3,20-Dion, TRC
Artikelnummer. 30012339
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012339 25 mg 25 Milligramm
30003875 2.5 mg 2.50 Milligramm
30006700 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012339 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE58928525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68352-03-4
Summenformel C24 H29 F O6
Molekulargewicht (g/mol) 432.48
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,11-epoxy-6-fluoro-21-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-, (6α,9β,11β,16α)-, (6α,9β,11β,16α)-9,11-Epoxy-6-fluoro-21-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,11β-Epoxy-6α-fluoro-21-hydroxy-16α,17-(1-methylethylidenedioxy)-9β-pregna-1,4-diene-3,20-dione
SMILES CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]46O[C@H]6C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9,11beta-Epoxy-6alpha-fluoro-21-hydroxy-16alpha,17-(1-methylethylidenedioxy)-9beta-pregna-1,4-diene-3,20-dione
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H29FO6/c1-20(2)29-18-9-13-14-8-16(25)15-7-12(27)5-6-21(15,3)23(14)19(30-23)10-22(13,4)24(18,31-20)17(28)11-26/h5-7,13-14,16,18-19,26H,8-11H2,1-4H3/t13-,14-,16-,18+,19-,21-,22-,23+,24+/m0/s1
Formelmasse 432.1948