Learn More
6Alpha-Chlor-17-Acetoxy-Progesteron, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6alpha-Chloro-17alpha-acetoxyprogesterone |
| CAS | 2477-73-8 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-chloro-, (6α)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 6α-chloro-17-hydroxy-, acetate (7CI,8CI), Progesterone, 6α-chloro-17-hydroxy-, acetate (6CI), (6α)-17-(Acetyloxy)-6-chloropregn-4-ene-3,20-dione, 17-Acetoxy-6α-chloropregn-4-ene-3,20-dione, 6α-Chloro-17-acetoxyprogesterone, 6α-Chloro-17-hydroxyprogesterone acetate, Hydromadinone acetate, NSC 33170, 6α-Chloro-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl acetate, 6α-Chloro-17α-acetoxyprogesterone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H31ClO4/c1-13(25)23(28-14(2)26)10-7-18-16-12-20(24)19-11-15(27)5-8-21(19,3)17(16)6-9-22(18,23)4/h11,16-18,20H,5-10,12H2,1-4H3/t16-,17+,18+,20+,21-,22+,23+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](Cl)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C |
| IUPAC-Name | [(6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6-chloro-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] Acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 406.94 |
| Formelmasse | 406.1911 |