Learn More
6Beta-Hydroxy-Betamethason, TRC
Artikelnummer. 30134626
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134626 10 mg 10 Milligramm
30003426 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134626 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH81010510MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24703-00-2
Summenformel C22H29FO6
Molekulargewicht (g/mol) 408.46
Synonym 9α-Fluoro-16β-methyl-6β,11β,17α,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, (6β,11β,16β)-9-Fluoro-6,11,17,21-tetrahydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Fluoro-6β,11β,17,21-tetrahydroxy-16β-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione, (6β,11β,16β)-9-Fluoro-6,11,17,21-tetrahydroxy-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione
IUPAC-Name (6R,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-Fluoro-6,11,17-Trihydroxy-17-(2-Hydroxyacetyl)-10,13,16-Trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-Octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6Beta-Hydroxy Betamethasone
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H29FO6/c1-11-6-13-14-8-16(26)15-7-12(25)4-5-19(15,2)21(14,23)17(27)9-20(13,3)22(11,29)18(28)10-24/h4-5,7,11,13-14,16-17,24,26-27,29H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13-,14-,16+,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
Formelmasse 408.195