Learn More
6beta-Hydroxyestradiol, Mikromol™
Artikelnummer. 18070460
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18070460 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18070460 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0300.030025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
6beta-Hydroxyestradiol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6beta-Hydroxyestradiol
CAS 3-7-3583
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 6beta-Hydroxyestradiol
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C18 H24 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 6beta-Hydroxyestradiol
InChI-Formel InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-12-11-3-2-10(19)8-14(11)16(20)9-13(12)15(18)4-5-17(18)21/h2-3,8,12-13,15-17,19-21H,4-7,9H2,1H3/t12-,13-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC-Name (6R,8R,9S,13S,14S,17S)-13-Methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3,6,17-triol
Molekulargewicht (g/mol) 288.38
Menge 25 mg
Formelmasse 288,1725 g/mol