Learn More
(6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin Dihydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7084037 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 15743447
Marke: Thermo Scientific Acros 328871000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 69056-38-8 | C9H15N5O3·2HCl | 314.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69056-38-8
Summenformel C9H15N5O3·2HCl
Molekulargewicht (g/mol) 314.17
InChI-Schlüssel RKSUYBCOVNCALL-NTVURLEBSA-N
Synonym sapropterin dihydrochloride, biopten, r-2-amino-6-1r,2s-1,2-dihydroxypropyl-5,6,7,8-tetrahydropteridin-4 3h-one dihydrochloride, kuvan, sapropterin hydrochloride, unii-rg277lf5b3, biopten tn, sapropterin hcl, 6r-tetrahydrobiopterin hydrochloride
PubChem CID 636369
ChEBI CHEBI:32120
IUPAC-Name (6R)-2-Amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8-tetrahydro-1H-pteridin-4-on;dihydrochlorid
SMILES CC(C(C1CNC2=C(N1)C(=O)N=C(N2)N)O)O.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin dihydrochloride
Schmelzpunkt 250.0°C to 255.0°C
Menge 100 mg
Merck Index 15,8505
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 314.17
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetrahydrobiopterindihydrochloride