Learn More
(6R,7R)-3-(Chlormethyl)-8-oxo-7-[[2-(2-thienyl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure (4-Methoxyphenyl)methylester, TRC
Artikelnummer. 30359335
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30359335 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30359335 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC587843100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (6R,7R)-3-(Chloromethyl)-8-oxo-7-((2-(2-thienyl)acetyl)amino)-5-thia-1-azabicyclo(4.2.0)oct-2-ene-2-carboxylic Acid (4-Methoxyphenyl)methyl Ester
CAS 101182-25-6
Summenformel C18 H13 N Na2 O8 S2
Menge 100 mg
Synonym (6R-trans)--3-(Chloromethyl)-8-oxo-7-[[2-(2-thienyl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid (4-Methoxyphenyl)methyl Ester, (6R,7R)-4-Methoxybenzyl 3-(Chloromethyl)-8-oxo-7-(2-(thiophen-2-yl)acetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C18H15NO8S2.2Na/c20-28(21,22)26-14-10-8-13(9-11-14)18(16-6-3-4-12-19-16)15-5-1-2-7-17(15)27-29(23,24)25;;/h1-12,18H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na]OS(=O)(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccccn2)c3ccccc3OS(=O)(=O)O[Na]
IUPAC-Name Dinatrium;[2-[Pyridin-2-yl-(4-sulfonatooxyphenyl)methyl]phenyl]sulfat
Molekulargewicht (g/mol) 481.407
Formelmasse 480.988