Learn More
Invitrogen™ 6x-His Tag Monoclonal Antibody (HIS.H8), HRP
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15105073
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μL
Packungsgröße:
50 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15105073 50 μL 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15105073 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA121315HRP
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Mouse Monoclonal Antibody
6x-His Tag Monoclonal Antibody for Western Blot
The 6x His tag is a synthetic oligo peptide consisting of 6 consecutive histidine residues (HHHHHH). The His tag is commonly expressed as a tag at either N-or C-terminal regions of recombinant proteins to allow isolation or purification by immobilized metal affinity chromatography. Epitope tagging is a technique in which a known epitope is fused to a recombinant protein using genetic engineering. By choosing a particular epitope and recombinant protein combination, epitope tagging makes it possible to detect proteins for which no antibody is available. His epitope tagged proteins that contain a stretch of histidine residues at the carboxyl or amino terminus are used for purification of recombinant proteins by means of metal chelate chromatography due to metal binding properties of histidine clusters on His tagged proteins. For example, the affinity of the histidine-tag motif to Ni2+ by chelation is strong and selective enough to enable purification of the protein to homogeneity by affinity chromatography on a Ni2+-NTA adsorbent. His tag-specific antibodies are used to facilitate detection or coimmunopreciptation of tagged proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen 6x-His Tag
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon HIS.H8
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat HRP
Zusammensetzung PBS with proprietary stabilizer and 0.07% Kathon; pH 7.2
Gen-Alias 6His tag; 6X His; His Tag; Histidine Tag
Wirtsspezies Mouse
Immunogen 6x His synthetic peptide.
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 50 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Tag
Inhalt und Lagerung 4°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b
Zielmolekül Tag
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6x-His Tag Monoclonal Antibody (HIS.H8), HRP
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one