Learn More
Univet™ 6x3 Schutzbrille für PSA
Artikelnummer. 17960862
Ansicht ändern
Click to view available options
UV-Schutz:
UV380.
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. UV-Schutz Packungsgröße
17960862 UV380. 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17960862 Lieferant Univet™ Lieferanten-Nr. 6X3.00.00.00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.42 €
    79.65 € / 5 Stück
    Sparen 81.77 €
    50% Rabatt
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese 6X3-Schutzbrille bietet Rundumschutz und hohe Leistungsfähigkeit, auch bei gleichzeitiger Verwendung mit anderer persönlicher Schutzausrüstung. Sie können bequem über einer Korrektionsbrille getragen werden und bieten dennoch optimalen Tragekomfort.
  • Zertifiziert nach EN166, Punkte 3 und 4 für Schutz gegen Tropfen, Spritzer und große Staubpartikel
  • Das Panoramaglas bietet ein ideales peripheres Sichtfeld und lässt sich problemlos in Korrektionsbrillen integrieren.
  • Schnellwechsel-Objektivsystem
  • Rahmenkonstruktion für sanfte Gesichtsunterstützung
  • Kompatibel mit Filter-Halbmasken
  • Linse mit der hochleistungsfähigen Vanguard UDC-Behandlung gegen Beschlagen und Kratzer.
Spezifikation
Form Rechteckig
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Linsenfärbung Keine
Produkttyp Hitzebeständige Schutzbrille
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial PCB
UV-Schutz UV380.
Frame Type Ohne Rahmen
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar