Learn More
7-(2,3-Dihydroxypropyl)-Theophyllin 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10626112 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10626112 500 g Glasflasche -
10080830 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10626112 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 115055000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 479-18-5 | C10H14N4O4 | 254.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 479-18-5
Summenformel C10H14N4O4
Molekulargewicht (g/mol) 254.24
MDL-Nummer MFCD00005759
InChI-Schlüssel KSCFJBIXMNOVSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dyphylline, diprophylline, diphylline, 7-2,3-dihydroxypropyl theophylline, diprophyllin, glyphylline, neothylline, lufyllin, aristophyllin, diprofilline
PubChem CID 3182
ChEBI CHEBI:4728
IUPAC-Name 7-(2,3-Dihydroxypropyl)-1,3-Dimethylpurin-2,6-Dion
SMILES CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)N(C=N2)CC(CO)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 7-(2, 3-Dihydroxypropyl)theophylline
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 160°C to 165°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Merck Index 15, 3526
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/3mL (25 c). Other solubilities: 2g/100mL ethanol,1g/100mL chloroform
Formelmasse 254.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /