Learn More
7-(2,3-Dihydroxypropyl)-Theophyllin 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-112540 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 10080830
Marke: Thermo Scientific Acros 115051000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 479-18-5 | C10H14N4O4 | 254.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 479-18-5
Summenformel C10H14N4O4
Molekulargewicht (g/mol) 254.24
MDL-Nummer MFCD00005759
InChI-Schlüssel KSCFJBIXMNOVSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dyphylline, diprophylline, diphylline, 7-2,3-dihydroxypropyl theophylline, diprophyllin, glyphylline, neothylline, lufyllin, aristophyllin, diprofilline
PubChem CID 3182
ChEBI CHEBI:4728
IUPAC-Name 7-(2,3-Dihydroxypropyl)-1,3-Dimethylpurin-2,6-Dion
SMILES CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)N(C=N2)CC(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-(2, 3-Dihydroxypropyl)theophylline
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 160°C to 165°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Merck Index 15, 3526
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/3mL (25 c). Other solubilities: 2g/100mL ethanol,1g/100mL chloroform
Formelmasse 254.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /