Learn More
7-(2-Aminoethylamino)-1-cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure (Ethylendiaminverbindung), Mikromol™
Beschreibung
7-(2-Aminoethylamino)-1-cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure (Ethylendiaminverbindung)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-(2-Aminoethylamino)-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid (Ethylenediamine Compound) |
| CAS | 103222-12-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 7-(2-Aminoethylamino)-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid (Ethylenediamine Compound) |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C15 H16 F N3 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Ciprofloxacin Hydrochloride Imp. C (EP), Ciprofloxacin Imp. C (EP), Enrofloxacin Imp. G (EP), Ciprofloxacin Ethylenediamine Analog, 7-[(2-Aminoethyl)amino]-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, 7-(2-Aminoethylamino)-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, Ethylenediamine Ciprofloxacin, Ciprofloxacin Hydrochloride Impurity C, Enrofloxacin Impurity G, Ciprofloxacin Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H16FN3O3/c16-11-5-9-13(6-12(11)18-4-3-17)19(8-1-2-8)7-10(14(9)20)15(21)22/h5-8,18H,1-4,17H2,(H,21,22) |
| SMILES | NCCNc1cc2N(C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc1F)C3CC3 |
| IUPAC-Name | 7-(2-Aminoethylamino)-1-Cyclopropyl-6-Fluor-4-Oxochinolin-3-Carbonsäure |
| Mehr anzeigen |