Learn More
7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzo[b]furan, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10774847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10774847 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10302285 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10774847 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC78239DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1192755-14-8
Summenformel C14H17BO3
Molekulargewicht (g/mol) 244.10
MDL-Nummer MFCD13810042
InChI-Schlüssel DNZVVIZYTCIYNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-7-boronic acid pinacol ester, 2-benzofuran-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo b furan, 2-1-benzofuran-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzofuran, benzo b furan-7-boronic acid pinacol ester, 7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-benzofuran, 2-benzo 2,3-b furan-7-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 45790048
IUPAC-Name 2-(1-Benzofuran-7-yl)-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C2OC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 244.1
Reinheit (%) 97%