Learn More
7,8,9,10-Tetrahydro-8-(trifluoracetyl)-6,10-methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin (N-(Trifluoracetyl)vareniclin), Mikromol™
Artikelnummer. 17993136
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17993136 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17993136 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3380.060025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
7,8,9,10-Tetrahydro-8-(trifluoracetyl)-6,10-methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin (N-(Trifluoracetyl)vareniclin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Varenicline Impurity 16
CAS 230615-70-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Varenicline Impurity 16
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H12 F3 N3 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin-8-yl)-, 6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, 7,8,9,10-tetrahydro-8-(trifluoroacetyl)- (9CI), 2,2,2-Trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin-8-yl)ethanone, 7,8,9,10-Tetrahydro-8-(trifluoroacetyl)-6,10-methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, 2,2,2-trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-8H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxalin-8-yl)ethan-1-one
InChI-Formel InChI=1S/C15H12F3N3O/c16-15(17,18)14(22)21-6-8-3-9(7-21)11-5-13-12(4-10(8)11)19-1-2-20-13/h1-2,4-5,8-9H,3,6-7H2
SMILES FC(F)(F)C(=O)N1CC2CC(C1)c3cc4nccnc4cc23
Molekulargewicht (g/mol) 307.2705
Menge 25 mg
Formelmasse 307,0932 g/mol