Learn More
7,9-Dimethoxycarbonyl-2-ethoxycarbonyl-1H-pyrrolo-[2,3-f]chinolin-4,5-dion, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7,9-Dimethoxycarbonyl-2-ethoxycarbonyl-1H-pyrrolo-[2,3-f]qui |
| CAS | 80721-47-7 |
| Summenformel | C18 H14 N2 O8 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H14N2O8/c1-4-28-18(25)10-6-8-12(19-10)11-7(16(23)26-2)5-9(17(24)27-3)20-13(11)15(22)14(8)21/h5-6,19H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1cc2C(=O)C(=O)c3nc(cc(C(=O)OC)c3c2[nH]1)C(=O)OC |
| IUPAC-Name | 2-O-Ethyl-7-O,9-O-dimethyl-4,5-dioxo-1H-pyrrolo[2,3-f]chinolin-2,7,9-tricarboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 386.31 |
| Formelmasse | 386.075 |