Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ 7-AAD Färbelösung für die Viabilität
Beschreibung
Fluoreszenz wird im fernroten Bereich des Spektrums erkannt (650 nm-Langpassfilter)
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Viabilitätsassay |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflusszytometer |
| Produkttyp | Viabilitätsfärbelösung |
| Farbstofftyp | Zellundurchlässig |
| Emission | 535⁄617 |
| Produktlinie | eBioscience |
| Menge | 2 mL |